スキップする
D2902
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
別名:
DME, DMEM
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 L
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥12,200
10 x 1 L
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥13,700
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
¥12,200
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダルベッコ改変イーグル培地 - 低グルコース, With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: soluble 10 g/L, clear
components
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
ダルベッコ改変イーグル培地-低グルコースは、細胞株培養(細胞増殖用培地に使用される)とその維持に使用されます。[1]また、組織培養にも使用されます。[2]
Preparation Note
10.0 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
3.7 g/Lの炭酸水素ナトリウムを添加してください。
Other Notes
幹細胞または細胞クローンを扱う研究者は、フェノールレッドを含まない培地をよく好みます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D7777D5648D1152
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
components
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
H2O: soluble 10 g/L, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D2902-10L:4.548173387291E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)