SML2354
HMR-1556
≥98% (HPLC)
別名:
(3R,4S)-(+)-N-[3-Hydroxy-2,2-dimethyl-6-(4,4,4,-trifluorobutoxy)chroman-4-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Chromanol HMR 1556, HMR 1556, HMR1556, N-[(3R,4S)-3,4-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-6-(4,4,4-trifluorobutoxy)-2H-1-benzopyran-4-yl]-N-methylmethanesulfonamide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +2 to +3.5°, c = 0.1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1([C@@H]([C@H](C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2O1)N(C)S(C)(=O)=O)O)C
InChI
1S/C17H24F3NO5S/c1-16(2)15(22)14(21(3)27(4,23)24)12-10-11(6-7-13(12)26-16)25-9-5-8-17(18,19)20/h6-7,10,14-15,22H,5,8-9H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
SRZRLJWUQFIZRH-LSDHHAIUSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2354-BULK:
SML2354-25MG:
SML2354-5MG:
SML2354-VAR:
試験成績書(COA)