Merck
D1980000
(+)-cis-ジルチアゼム 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S,3S)-(+)-cis-3-アセトキシ-5-(2-ジメチルアミノエチル)-2,3-ジヒドロ-2-(4-メトキシフェニル)-1,5-ベンゾチアゼピン-4(5H)-オン 塩酸塩, CRD-401
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N2O4S · HCl
CAS番号:
分子量:
450.98
Beilstein:
4228706
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diltiazem
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI Key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diltiazem hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Mustafa Kayan et al.
The Journal of membrane biology, 245(12), 833-840 (2012-08-21)
Non-ionic contrast media (CM) can induce tissue kidney injury via activation of phagocytosis and oxidative stress, although the mechanisms of injury via neutrophils are not clear. We investigated the effects of CM on oxidative stress and Ca²⁺ concentrations in serum
Toshio Obata et al.
Clinical biochemistry, 46(1-2), 164-166 (2012-09-25)
The interaction between the PKC and oxygen free radicals. The present study examined the effects of lysophosphatidylcholine (LPC), an endogenous amphophilic lipid metabolite, on 1-methyl-4-phenylpyridinium ion (MPP(+))-induced hydroxyl radical (()OH) generation in rat striatum. LPC (50 μM) increased ()OH formation
Joanna E Barbara et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 40(10), 1966-1975 (2012-07-17)
In vitro metabolite profiling and characterization experiments are widely employed in early drug development to support safety studies. Samples from incubations of investigational drugs with liver microsomes or hepatocytes are commonly analyzed by liquid chromatography/mass spectrometry for detection and structural
Diltiazem hydrochloride.
B F McGraw
Drug intelligence & clinical pharmacy, 16(5), 366-370 (1982-05-01)
Shahram Ala et al.
Acta gastro-enterologica Belgica, 75(4), 438-442 (2013-02-14)
Chemical sphincterotomy is a new way for the treatment of chronic anal fissure which avoids the risk of faecal incontinence associated with traditional surgical methods. The aim of this study was to compare topical Diltiazem with topical Glyceril trinitrate in