309866
Diltiazem, Hydrochloride
Synthetic benzothiazepine that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist.
別名:
Diltiazem, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker II
About This Item
おすすめの製品
詳細
Merck USA index - 14, 3202
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
S1[C@H]([C@H](C(=O)N(c3c1cccc3)CC[N+H](C)C)OC(=O)C)c2ccc(cc2)OC.[Cl-]
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI Key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
L-type Ca2+ channel
警告
再構成
その他情報
Rosales, C., and Brown, E.J. 1992. J. Biol. Chem. 267, 1443.
Julian, D.G. 1987. Am. J. Cardiol. 59, 37J.
Campbell, K.P., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2792.
Gallizzi, J.P., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 1393.
Garcia, M.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 8146.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
309866-MG:
309866-100MG:
試験成績書(COA)