Merck
BP720
(±)-ベラパミル 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5-[N-(3,4-ジメトキシフェニルエチル)メチルアミノ]-2-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-イソプロピルバレロニトリル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2N(CH3)(CH2)3C[C6H3(OCH3)2][CH(CH3)2]CN · HCl
CAS番号:
分子量:
491.06
Beilstein:
3647093
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
verapamil
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
142 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChI Key
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Verapamil hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Verapamil Prolonged-release Tablets
  • Verapamil Tablets
  • Verapamil Oral Solution
  • Verapamil Prolonged-release Capsules
  • Verapamil Injection
  • 生物化学的/生理学的作用
    α1-アドレナリンレセプタ-のアンタゴニストであり、L型カルシウムチャネルブロッカ-です。平滑筋および心筋のL型Ca2+チャネルをブロックし、in vitroでヒトの原発性および転移性結腸腺癌細胞のアポト-シスを誘導します。Pgpに作用する薬剤耐性克服剤であり、例えば、ジゴキシンの尿細管排出を低下させる作用があります。Pgpの定常状態のATPア-ゼ活性を増加させます。Cyp3A4およびCYP2C6の基質です。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesEnvironment
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    毒物及び劇物取締法
    劇物
    Jan Code
    BP720:
    Choose from one of the most recent versions:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact カスタマーサポート
    以前この製品を購入いただいたことがある場合
    文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 2
    1 of 2
    E-4031 ≥98% (HPLC), lyophilized powder
    Sigma-Aldrich
    M5060
    E-4031