Merck
1478582
USP
オンダンセトロン 塩酸塩 二水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,2,3,9-テトラヒドロ-9-メチル-3-[(2-メチル-1H-イミダゾール-1-イル)メチル]-4H-カルバゾール-4-オン 塩酸塩, GR 38032F
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥75,500
¥75,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥75,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19N3O · HCl · 2H2O
CAS番号:
分子量:
365.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥75,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ondansetron
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
InChI Key
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR3A(3359)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
生物化学的/生理学的作用
5-HT3 セロトニン受容体拮抗薬
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1478582-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magdalena Jastrzębska-Więsek et al.
Neuropharmacology, 85, 253-262 (2014-06-07)
The 5-HT6 is one of the most recent additions to the 5-HT receptor family. Its pharmacological profile and anatomical distribution is suggestive of a putative role in mood disorders. Most of preclinical evidence suggests an anxiolytic-like action of 5-HT6 receptor
Thanh Thao Nguyen et al.
Die Pharmazie, 70(3), 183-192 (2015-05-20)
DA-9701, a new prokinetic agent for the treatment of functional dyspepsia, is formulated with Pharbitis semen and Corydalis tuber. This study wasconducted to determine the pharmacological action of DA-9701 and to identify the receptors involved in DA-9701 -induced contractile responsesin
Yoko Nagaya et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 29(5), 419-426 (2014-05-09)
In central nervous system drug discovery, cerebrospinal fluid (CSF) drug concentration (C(CSF)) has been widely used as a surrogate for unbound brain concentrations (C(u,brain)). However, previous rodent studies demonstrated that when drugs undergo active efflux by transporters, such as P-glycoprotein