Merck
C0706
Sigma-Aldrich
クエン酸 一水和物
BioXtra, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥14,200
1 KG
¥25,500
¥14,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥14,200
1 KG
¥25,500
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥14,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
不純物
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI Key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Citric acid is one of the fruits acids. It is present in various citrus fruits and vegetables.[1]
アプリケーション
Citric acid monohydrate has been used:
  • as carbon source of carbon nanodot synthesis[2]
  • in the preparation of citric acid monohydrate solution/buffer of pH-6.0 for tissue sample preparation[3][4]
  • to treat various samples in citric acid solubilisation technique[5]
生物化学的/生理学的作用
Citric acid plays a major role in textile, food, pharmaceutical, metal and chemical industries. Melting citric acid monohydrate can give rise to itaconic anhydride. The crystals of citric acid monohydrate has the ability to preserve water up to 56 degree celsius.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.0 °F - closed cup
引火点(℃)
173.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0706-VAR:
C0706-1KG:4548173190167
C0706-500G:4548173190174
C0706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Citric Acid (2014)
A switchable peroxidase mimic derived from the reversible co-assembly of cytochrome c and carbon dots
Essner JB, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(12), 2163-2170 (2016)
An investigation into the microflora of heroin
McLauchlin J, et al.
Journal of Medical Microbiology, 51(11), 1001-1008 (2002)
N-Glycan matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues
Briggs MT, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(10), 825-841 (2017)
Karolina Hus et al.
Frontiers in plant science, 11, 614-614 (2020-06-09)
The CRISPR/Cas9 system enables precise genome editing and is a useful tool for functional genomic studies. Here we report a detailed protocol for targeted genome editing in the model grass Brachypodium distachyon and its allotetraploid relative B. hybridum, describing gRNA