Merck
C0759
Sigma-Aldrich
クエン酸
99%
別名:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
expl. lim.
8 %, 65 °F
pKa (25 °C)
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.40
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 383 g/L at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クエン酸は、キレート化、緩衝化、pH調節、誘導体化など多数の工業用途で広く使用されている天然成分です。また、縮合、酸触媒、環化付加、脱保護、脱炭酸の反応において試薬としても使用できます。
アプリケーション
クエン酸は、以下を合成するための反応体として使用できます:
  • 硫酸を触媒として用いる脂肪族アルコールC2-C5とのエステル化によるクエン酸トリアルキルの合成
  • 無触媒重縮合反応による生分解性熱硬化性ポリマーの合成
また、2-ナフトール、アルデヒド、アミド/尿素を反応させてアミドアルキルナフトールを合成するための触媒としても使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0759-500G:4548173217147
C0759-RSAMPLE:
C0759-VAR:
C0759-EW:
C0759-5KG:4548173217154
C0759-BULK:
C0759-CH:
2530050:
C0759-1KG:4548173217130
C0759-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
クエン酸 anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
クエン酸
クエン酸 anhydrous powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00241
クエン酸
クエン酸 meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
クエン酸
クエン酸 anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
クエン酸
クエン酸 anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1202000
クエン酸
Assay of Ornithine Decarboxylase and Spermidine/Spermine N1-acetyltransferase Activities.
Hyvonen MT, et al.
Bio-protocol, 4(22) (2014)
Trisha Pasricha et al.
Endoscopy, 46(7), 614-618 (2014-05-23)
Capsule endoscopy is an attractive alternative to colorectal cancer screening by conventional colonoscopy, but is currently limited by compromised mucosal visibility because of the lack of safe, controlled colonic insufflation. We have therefore developed a novel system of untethered, wireless-controlled
A method for decalcification with citric acid.
Foschini MP and Muzzi L.
Biotechnic & Histochemistry, 68(1), 42-45 (1993)
Determination of citric acid in fats.
Ohlson R, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 45(6), 475-476 (1968)
Wheat straw hemicellulose films as affected by citric acid.
Azeredo HMC, et al.
Food Hydrocolloids, 50 (2015)
資料
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.