Merck
BP426
安息香酸ベンジル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
安息香酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 ML
¥33,300
¥33,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 ML
¥33,300
About This Item
化学式:
C6H5COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
Beilstein:
2049280
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
1 mmHg ( 125 °C)
APIファミリー
benzyl benzoate
フォーム
liquid
自己発火温度
896 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI Key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Benzyl benzoate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Benzyl Benzoate Application
  • 包装
    Unit quantity: 0.1 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation markEnvironment
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
    保管分類コード
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 2
    引火点(°F)
    298.4 °F
    引火点(℃)
    148 °C
    適用法令
    PRTR
    第一種指定化学物質
    消防法
    第4類:引火性液体
    第三石油類
    危険等級III
    非水溶性液体
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP426:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 1