Merck
B6630
Sigma-Aldrich
安息香酸ベンジル
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
安息香酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
Beilstein:
2049280
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0%
蒸気圧
1 mmHg ( 125 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
896 °F
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI Key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸ベンジルは、ヨウ化テトラブチルアンモニウムの存在下で塩化ベンジルと安息香酸ナトリウムを反応させることによって合成できる、ベンジル化合物です。Cinnamomum zeylanicum (セイロンニッケイ) の葉および茎皮から単離した精油の主要成分とされています。毒性について評価されています。安息香酸ベンジルの熱分解機序が研究されています。
アプリケーション
安息香酸ベンジルは、以下に使用されています:
  • ベンジルアルコール/安息香酸ベンジル (BABB) を用いたホールマウント免疫染色法に使用するBABB溶液の調製。
  • 安息香酸ベンジルがDrosophila melanogaster (キイロショウジョウバエ) の第3齢幼虫において嗅覚応答を誘導する能力の研究。
  • LSFM (光シート顕微鏡) 撮像法に使用する、サリチル酸メチルと組み合わせたシュパルテホルツ液の調製。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B6630-1L:
B6630-1KG:
B6630-BULK:
B6630-500ML:
B6630-VAR:
B6630-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jos van Rooij et al.
Biomedical optics express, 10(4), 1782-1793 (2019-05-16)
In this work we demonstrate large-scale high-sensitivity optical diffraction tomography (ODT) of zebrafish. We make this possible by three improvements. First, we obtain a large field of view while still maintaining a high resolution by using a high magnification over
Pyrolytic Chemistry of Benzyl Benzoate.
Chen PS and Chou CH.
J. Chin. Chem. Soc., 41(5), 597-599 (1994)
Toxicity studies on benzyl benzoate and related benzyl compounds.
B E GRAHAM et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 84, 358-362 (1945-08-01)
Volume shrinkage of bone, brain and muscle tissue in sample preparation for micro-CT and light sheet fluorescence microscopy (LSFM).
Buytaert J, et al.
Microscopy and Microanalysis, 20(04), 1208-1217 (2014)
Benzyl benzoate, the major component of the leaf and stem bark oil of Cinnamomum zeylanicum Blume.
Nath SC, et al.
J. Essent. Oil Res., 8(3), 327-328 (1996)