認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 125 °C)
形状
liquid
自己発火温度
896 °F
色
clear
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: insoluble
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI Key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12392-1L-F:
12392-BULK-F:
12392-VAR-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック