Merck
W213802
Sigma-Aldrich
安息香酸ベンジル
≥99%, FCC, FG
別名:
安息香酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
FEMA番号:
2138
Beilstein:
2049280
EC Number:
欧州評議会番号:
262
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.727
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
蒸気圧
1 mmHg ( 125 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
896 °F
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; balsamic; floral; sweet
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI Key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸ベンジルは、香料添加剤として使用することのできる芳香族エステルです。クランベリー、マンゴー、およびエジプトのJasminum sambac(ジャスミン)の花の主な揮発性芳香成分の1つであると特定されています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W213802-10KG-K:4548173966854
W213802-5KG:
W213802-5KG-K:4548173966878
W213802-1KG-K:4548173966861
W213802-BULK-K:
W213802-SAMPLE:
W213802-VAR-K:
W213802-10KG:
W213802-1KG:
W213802-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients (2012)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Biosynthesis of benzaldehyde, benzyl alcohol and benzyl benzoate from benzoic acid in cranberry (Vaccinium macrocarpon)
Croteau R
Journal of Food Biochemistry, 1(4), 317-326 (1978)
Thomas S Lisse et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 13-13 (2020-06-23)
Glial-cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a well-studied neuroregenerative factor; however, the degree to which it supports hair formation and skin wound repair is not known. By using a Gfra1 (GDNF family receptor alpha 1) knock-in reporter mouse line, GDNF signaling
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)