スキップする
1062008
USP
安息香酸ベンジル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
安息香酸ベンジルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
化学式:
C6H5COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-402-9
Beilstein/REAXYS Number:
2049280
MDL number:
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
API family
benzyl benzoate
autoignition temp.
896 °F
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply - USP Product)
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
12392W213802B6630
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 125 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 安息香酸ベンジル
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)