Merck
BP1083
イソニアジド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-ピリジンカルボン酸 ヒドラジド, INH, イソニコチン酸ヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,500
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
119374
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isoniazid
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
171-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Isoniazid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Isoniazid Oral Solution
  • 生物化学的/生理学的作用
    結核菌の治療のための抗生物質は、ミコール酸合成を阻害します。肝臓のN-アセチルトランスフェラーゼ(NAT)及びシトクロムP450 2E1(CYP2E1)により代謝されて、肝毒素を形成します。 CYP2E1の発現を選択的に誘導します。 CYP2C19及びCYP3A4の活性を可逆的に阻害し、臨床使用濃度でCYP1A2、CYP2A6、CYP2C19及びCYP3A4を機構的に不活性化します。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    適用法令
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP1083:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)