Merck
Z742916
Liquinox®無りん液体洗剤
3.8 L packs
別名:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3.8 L
¥8,970
4 X 3.8 L
¥29,767
¥8,970
単価¥11,960割引25%
出荷予定日2025年1月30日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
3.8 L
¥8,970
4 X 3.8 L
¥29,767
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.34
¥8,970
単価¥11,960割引25%
出荷予定日2025年1月30日詳細
包装
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
テクニック
tissue culture: suitable
アプリケーション
detection
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用手および超音波洗浄用陰イオン性濃縮洗剤。濯がなくても、残渣に干渉しない信頼性の高い結果が得られます。極めてマイルドで硬水、軟水のいずれにも完全に溶解します。USDA認証。1:100に希釈。pH 8.5
法的情報
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z742916-3.8L:
Z742916-BULK:
Z742916-4X3.8L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)