安全性情報
BCR694
ヒト膵リパーゼ(組換え体)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,900
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,900
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical
フォーマット
matrix material
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR694
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR694-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1