安全性情報
P7545
Sigma-Aldrich
パンクレアチン ブタ膵臓由来
8 × USP specifications
別名:
パンクレアチン ブタ膵臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
品質水準
比活性
8 × USP specifications
含みます
lactose as extender
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この酵素は、食品サンプル中のデンプンをin vitro消化するために、アミログルコシダーゼと共に使用されてきました。反芻胃飼料残渣を使用して下部消化管の消化性を見積もる際に、シグマ社が販売するパンクレアチンが、in vitroペプシン-パンクレアチン消化アッセイ法で使用されてきました。パンクレアチンは、ブタ体内の粗飼料について、そのin vitroでの胃および回腸の消化をシミュレートするためにもペプシンと共に使用されています。
パンクレアチンは、ブタ膵臓の外分泌細胞により産生されるいくつかの消化酵素からなる混合物です。パンクレアチンは、アミラーゼ、トリプシン、リパーゼ、リボヌクレアーゼ、およびプロテアーゼから構成される広域スペクトルプロテアーゼです。 本品はin vitro消化性分析に使用されます。製品P7545は、セルロース分解細菌阻害剤の感度をテストするために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
パンクレアチンは、ブタの膵臓の外分泌細胞から産生されたトリプシン、アミラーゼ及びリパーゼ、リボヌクレアーゼ、並びにプロテアーゼなどの酵素成分を含有します。 このような酵素の組合せによってタンパク質、デンプン、及び脂肪を加水分解することができます。 パンクレアチンは、40℃の水中において5分間でその25倍以上の重さのジャガイモデンプンを可溶性炭水化物に変換し、pH 7.5、40℃において60分間でその25倍以上の重さのカゼインを消化し、pH 9.0、37℃においてオリーブオイルから分あたりmgパンクレアチンあたりマイクロ当量以上の酸を放出します。
酵素成分、例えば、トリプシン、アミラーゼ、およびリパーゼ等に起因して、パンクレアチンは、タンパク質、デンプン、および脂肪を加水分解します。 パンクレアチンは、その重量の25倍以上のジャガイモデンプンを、水中、40°C、5分間で可溶性炭水化物に変換し、その重量の25倍以上のカゼインを、pH 7.5、40°C、60分間で消化し、そしてpH 9.0、37°Cで1分間にパンクレアチン1 mg当たり、オリーブ油から2マイクロ等量以上の酸を遊離させます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
P7545-25G:
P7545-100G:
P7545-BULK:
P7545-VAR:
P7545-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Estimation of ruminal degradation and intestinal digestion of tropical protein resources using the nylon bag technique and the three-step in vitro procedure in dairy cattle on rice straw diets.
Promkot, C., M. Wanapat, and P. Rowlinson
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 20(12), 1849-1849 (2007)
John A Monro et al.
The British journal of nutrition, 103(2), 295-305 (2009-11-26)
Glycaemic responses to foods reflect the balance between glucose loading into, and its clearance from, the blood. Current in vitro methods for glycaemic analysis do not take into account the key role of glucose disposal. The present study aimed to
Yu Tian et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-15)
Noodles are widely consumed in China, which can be cooked in different ways. The effects of different cooking methods (boiling, steaming, microwave heating, stir-frying and frying) on the resistance starch (RS) content and digestive properties (digestion rate, digestibility and estimated
Yan Li et al.
Food chemistry, 221, 1151-1157 (2016-12-17)
Homologous and heterologous cross-linked polymers of whey protein isolate (WPI), soy protein isolate (SPI) and casein (CN) and their binary mixtures, viz., WPI+SPI, WPI+CN and SPI+CN, were produced using transglutaminase, and their in vitro IgE reactivity and digestibility under simulated
Carbon balances for in vitro digestion and fermentation of potential roughages for pregnant sows.
Becker, P. M., et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 110(1), 159-174 (2003)