Merck
B2645
Sigma-Aldrich
ホウ酸
tablet, 1 g boric acid per tablet
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TABS
¥14,100
1000 TABS
¥70,100
¥14,100
単価¥17,700割引20%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TABS
¥14,100
1000 TABS
¥70,100
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥14,100
単価¥17,700割引20%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95% (titration)
フォーム
tablet
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Zr-Sn-Nb 合金の腐食挙動に対する LiOH 溶液中のホウ素含有量の影響:この研究では、水酸化リチウム水溶液中のホウ素含有量の変化が Zr-Sn-Nb 合金の腐食挙動にどのように影響するかを調査し、原子炉で使用される材料への潜在的な影響を強調しています(Zhao et al., 2024)。
  • 創傷感染症に対する、pH/活性酸素種二重応答性アルギン酸ナトリウムベースヒドロゲルによる、生菌療法の評価:この研究では、pH と活性酸素種に対する応答性により、創傷感染症の治療におけるホウ酸含有ヒドロゲルの有効性を評価し、創傷ケアにおける革新的な応用を示しています(Miao et al., 2024)。
再構成
100mLの脱イオン水に1タブレットを溶解してください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2645-BULK:
B2645-1000TAB:4548173348032
B2645-VAR:
B2645-100TAB:4548173348049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Akie Shimotohno et al.
Plant & cell physiology, 56(4), 620-630 (2015-02-12)
Boron, an essential micronutrient, is transported in roots of Arabidopsis thaliana mainly by two different types of transporters, BORs and NIPs (nodulin26-like intrinsic proteins). Both are plasma membrane localized, but have distinct transport properties and patterns of cell type-specific accumulation
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
Sunita A Ramesh et al.
Nature communications, 6, 7879-7879 (2015-07-30)
The non-protein amino acid, gamma-aminobutyric acid (GABA) rapidly accumulates in plant tissues in response to biotic and abiotic stress, and regulates plant growth. Until now it was not known whether GABA exerts its effects in plants through the regulation of