Merck
202878
Sigma-Aldrich
ホウ酸
99.999% trace metals basis
別名:
orthoboric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystalline powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 49.2 g/L at 20 °C
密度
1.49 g/cm3 at 23 °C
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
弱い一塩基酸であるホウ酸はOH-イオンを受け取る性質があり、したがってルイス酸として機能します。ホウ酸では、Bがsp2混成軌道をとり、平面状の三角形構造を形成します。ホウ素の最も重要な酸化物である B2O3 は、ホウ酸を赤熱状態まで加熱して脱水させることによりガラス質固体として得られます。
アプリケーション
ホウ酸は、バッファー溶液中の難燃剤としてガラス産業で大規模に使用される場合があります。
ホウ酸は以下のような複数の領域で使用されています:
  • ガラス繊維の抵抗および色の向上
  • 陶磁器の施釉
  • ホウ酸塩などのホウ素系化合物の調製のための縮合剤、化学中間体、前駆体
  • 原子炉の冷却水
  • 電解コンデンサ 1
包装
ポリボトルに充填されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202878-10G:4548173347684
202878-250G:4548173347677
202878-BULK:
202878-50G:4548173347660
202878-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ホウ酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
31146
ホウ酸
ホウ酸 NIST® SRM® 951a, isotopic standard
NIST951A
ホウ酸
ホウ酸 ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0252
ホウ酸
ホウ酸 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
Sigma-Aldrich
11607
ホウ酸
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Akie Shimotohno et al.
Plant & cell physiology, 56(4), 620-630 (2015-02-12)
Boron, an essential micronutrient, is transported in roots of Arabidopsis thaliana mainly by two different types of transporters, BORs and NIPs (nodulin26-like intrinsic proteins). Both are plasma membrane localized, but have distinct transport properties and patterns of cell type-specific accumulation
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
Sunita A Ramesh et al.
Nature communications, 6, 7879-7879 (2015-07-30)
The non-protein amino acid, gamma-aminobutyric acid (GABA) rapidly accumulates in plant tissues in response to biotic and abiotic stress, and regulates plant growth. Until now it was not known whether GABA exerts its effects in plants through the regulation of
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.