スキップする
B7901
ホウ酸
suitable for electrophoresis, ≥99.5%
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
500 g
在庫あり出荷可能
¥9,020
1 kg
在庫あり出荷可能
¥9,470
この商品について
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
powder
Grade:
electrophoresis grade
¥9,020
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Insoluble in methanol
pH
8.2-10.1
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
suitability
suitable for electrophoresis (as a reagent)
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
ホウ酸は弱酸であり、バッファー試薬として多用途溶液(MPS)に幅広く使用されます。毒性はなく、不揮発性です。
Application
ホウ酸は、以下に使用するトリスホウ酸バッファーの成分として使用されています:
  • tRNAサンプルのネイティブポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)および変性ウレア-PAGE(80)
  • RNAサンプルのウレア-ポリアクリルアミド電気泳動(81)
  • DNAサンプルのアガロースゲル電気泳動(82)
Biochem/physiol Actions
ホウ酸は、根管内の微生物バイオフィルムに対して殺菌効果を示すため、洗浄液として歯周治療に使用されます。 ホウ酸は造骨細胞の活性を促進し、骨量減少を抑制する可能性があります。Candida albicans真菌感染を阻害し、膣感染を治療する可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
11607B264531146
ホウ酸 suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B7901
ホウ酸
ホウ酸 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
Sigma-Aldrich
11607
ホウ酸
ホウ酸 tablet, 1 g boric acid per tablet
Sigma-Aldrich
B2645
ホウ酸
ホウ酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
31146
ホウ酸
description
suitable for electrophoresis, ≥99.5%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
description
tablet, 1 g boric acid per tablet
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
grade
electrophoresis grade
grade
puriss.
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5%
assay
99.5-100.5%
assay
≥95% (titration)
assay
≥99.8%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
powder or crystals
pH
8.2-10.1
pH
3.8-4.8 (20 °C, 3.3%)
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: in accordance
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ホウ酸
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
B7901-1KG:4548173189444 + B7901-VAR: + B7901-500G:4548173189451 + B7901-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー