Merck
1.02952
Supelco
ジメチルスルホキシド
for analysis EMSURE® ACS
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-664-3
NACRES:
NA.05
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.9% (GC)
bp:
189 °C (lit.)
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
有効性
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
不純物
≤0.0002 meq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤0.001%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
動粘度
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
転移温度
flash point 87 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.10 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.0001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
Dimethyl sulfoxide is used as a solvent:
  • To dissolve the substrate and to dilute fluorogenic substrate.
  • To permeabilize V. natriegens or E coli cell.
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
規格
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 1.101 - 1.103
Refractive index (n 20/D): 1.478 - 1.479
Melting point: ≥ 18.0 °C
Boiling point: 188 - 190 °C
Absorption: conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Related substances (GC): conforms
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1029529200:
1029524000:
1029522500:
1029521000:
1029524004:
1029526190:
1029525011:
1029522524:
1029522511:
1029520000:
1029521011:
1.02952-901:
1029529025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct detection of heterotrophic diazotrophs associated with planktonic aggregates
Eyal G et al.
Scientific Reports, 9, 9288-9288 (2019)
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
Guiomar R et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 282, 90-96 (2008)
プロトコル
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.