Merck
83374
Sigma-Aldrich
水銀(II)チオシアナート
purum p.a., ≥95.5% (complexometric)
別名:
チオシアン酸, 水銀(II)塩, チオシアン酸第二水銀, 水銀 ジ(チオシアナート), 第二水銀 イソチオシアナート, 第二水銀 スルホシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,880
100 G
¥51,800
¥6,880
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,880
100 G
¥51,800
About This Item
化学式:
Hg(SCN)2
CAS番号:
分子量:
316.75
Beilstein:
3561344
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,880
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥95.5% (complexometric)
フォーム
solid
反応適合性
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
密度
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Catalyst for addition of HSCN to alkynes.
Mercury(II) thiocyanate has been used for the determination of the chloride ions by colorimetric method.[1]
It can be employed as a reactant for the synthesis of:
  • Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.[2][3]
  • Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.[4]
  • Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II) complexes possessing antibacterial and antifungal activities.[5]
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83374-BULK:
83374-VAR:
83374-100G:4548173352602
83374-500G:4548173352619
83374-5G:4548173352626
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, crystal structure and biological activity of two new heterotrinuclear thiocyanato bridged Cu (II)-Hg (II)-Cu (II) complexes.
Y?ld?r?m, LT, et al.
Polyhedron, 26(15), 4187-4194 (2007)
Barluenga, J.; Martinez-Gallo, J. M. et al.
J. Chem. Res. Synop., 274-274 (1986)
Surface modification of chromatography adsorbents by low temperature low pressure plasma.
Arpanaei A, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(44), 6905-6916 (2010)
Crystal growth and characterization of the organometallic nonlinear optical crystal: manganese mercury thiocyanate (MMTC).
Wang X Q, et al.
Materials Research Bulletin, 36(5-6), 879-887 (2001)
(4, 4′-Bipyridine) mercury (II) Coordination Polymers, Syntheses, and Structures.
Morsali A and Zhu LG
Helvetica Chimica Acta, 89(1), 81-93 (2006)