Good product. More than we need at one time but it is still very affordable.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder, crystals or chunks
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
InChI Key
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
216208-BULK:
216208-500G:
216208-10KG:
216208-5G:
216208-VAR:
216208-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック