Merck
250198
Sigma-Aldrich
メチルレッド
ACS reagent, crystalline
別名:
2-(4-ジメチルアミノフェニルアゾ)安息香酸, 4-ジメチルアミノアゾベンゼン-2′-カルボン酸, アシッドレッド2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
269.30
カラーインデックス番号:
13020
Beilstein:
750102
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
形状
crystalline
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
179-182 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
λmax
410 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
InChI Key
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メチルレッドは、唾液分析に使用されるグルコースバイオセンサーにpH指示薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
メチルレッドはマルーンレッドの結晶アゾ色素です。メチルレッドはpH 5.5で色が変化するpH指示薬です。メチルレッドは唾液サンプル採取法として広く使用されています。また炭水化物や乳酸の検出にも用いられます。メチルレッドは、腸内細菌科の属内での鑑別に効果的に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
250198-100G:
250198-BULK:
250198-5KG:
250198-VAR:
250198-1.5G:
250198-25G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R R colwell and R grigorova
Methods in Microbiology, 19 (1987)
A paper strip based non-invasive glucose biosensor for salivary analysis.
Soni A
Biosensors And Bioelectronics, 67, 763-768 (2015)
An improved dithizone method for the determination of small quantities of zinc in blood and tissue samples.
Vallee BL and Gibson JG 2nd
The Journal of Biological Chemistry, 176, 435-443 (1948)
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
X D Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 170(2-3), 883-887 (2009-06-09)
An aqueous C.I. Acid Red 2 solution was decolorized by electrolysis using iron as anode. The decolorization mechanism was investigated through experimental observations on the electrochemical behavior of C.I. Acid Red 2 on Pt rotating disk electrode, UV-visible spectra of