アッセイ
98%
形状
powder
mp
205-206 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, orange to red
SMILES記法
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
InChI Key
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
160393-BULK:
160393-10G:
160393-1G:
160393-VAR:
試験成績書(COA)