Merck
72240
Sigma-Aldrich
アルミニウムニッケル合金
purum, 50% Al basis, 50% Ni basis
別名:
ニッケルアルミニウム合金, ラネー®-ニッケル合金
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
purum
フォーム
powder
組成
Al, 50%
Ni, 50%
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChI Key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルミニウムニッケル合金は以下の用途に使用することができます:
  • ニトリル、ニトロ化合物およびオキシムの第一級アミンへの還元。
  • カルボニル化合物の炭化水素への変換。
  • Ar-X誘導体をAr-H化合物に変換する還元剤。
  • アルキル化剤として使用されるラネーニッケル触媒の合成。
  • アルカリ浸出による非自然発火性Ni触媒の合成。
  • 合金化Ni触媒の合成。
法的情報
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72240-100G:4548173945910
72240-BULK:
72240-VAR:
72240-500G:4548173945927
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly selective hydrogenation of C?C double bond in unsaturated carbonyl compounds over NiC catalyst.
Mahata N, et al.
Chemical Engineering Journal, 188(4), 155-159 (2012)
An environmentally benign and catalytically efficient non-pyrophoric Ni catalyst for aqueous-phase reforming of ethylene glycol.
Zhu LJ, et al.
Green Chemistry, 10(12), 1323-1330 (2008)
Reinvestigating Raney nickel mediated selective alkylation of amines with alcohols via hydrogen autotransfer methodology.
Mehta A, et al.
Applied Catalysis A: General, 478(4), 241-251 (2014)
Steam reforming of ethanol over skeletal Ni-based catalysts: A temperature programmed desorption and kinetic study
Zhang C, et al.
AIChE Journal, 60(2), 635-644 (2014)
Nickel-aluminum alloy as a reducing agent.
Keefer LK and Lunn G
Chemical Reviews, 89(3), 459-502 (1989)
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.