グレード
for molecular biology
アッセイ
≥99%
形状
solid
mp
72-75 °C (lit.)
溶解性
1% acetic acid: 100 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.001%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES記法
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ゾル・ゲル法を用いるMgCrMnO4 の合成における前駆体として
- ミクロソーム抽出用の原液、バッファー1、バッファー2、バッファー3の成分として
- 水性ゾル・ゲル反応を用いるMgCr2-xMnxO4 スピネルの合成における前駆体として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5661-BULK:
M5661-VAR:
M5661-EW:
M5661-50G:
M5661-250G:
試験成績書(COA)