Merck
291099
Sigma-Aldrich
α-ナフロールベンゼイン
indicator grade
別名:
4,4′-(α-ヒドロキシベンジリデン)ジ-1-ナフトール, p-ナフトールベンゼイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,000
25 G
¥43,100
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,000
25 G
¥43,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H18O2
CAS番号:
分子量:
374.43
Beilstein:
2628063
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
indicator grade
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
faintly Faint Brown to Very Dark Brown to Very Dark Red and Black
pH
0.0, green
0.8, yellow
10.0, blue-green
8.2, yellow
mp
230-235 °C (lit.)
&ε; (減衰係数)
≥50000 at 207-213 nm in methanol at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
InChI Key
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ナフトールベンゼインは、水に溶けず、アルコールにやや溶けやすいベンゼインファミリーに属する色素です。α-ナフトールベンゼインは主にpH 8.2~10.0の指示薬として使用され(ほとんどが酸塩基滴定中)、中性溶液がアルカリ性に変化して色が変わります。そのアプリケーションとしては、加工食品中の細菌増殖、生細胞、酵素、細菌感染患者のアンモニア臭の検出などが挙げられます。
アプリケーション
α-ナフトールベンゼインは酸塩基滴定の場合に行われる逐次的注入分析法において指示薬として使用されています。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
291099-25G:
291099-BULK:
291099-5G:
291099-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. 貴社で販売のSigma-Aldrichのp-ナフトールベンゼインが酸価試験法(ASTM D974, ASTM D3242)のANNEXに記載の仕様を満たしている事を確認させて下さい。 ①外観, ②塩化物, ③溶解性, ④最小吸光度, ⑤pHレンジ
    1 回答
    1. No. Product 291099 does not meet ASTM D974 or ASTM3242. Product 291099 has an M Clarity quality level of 100 - which is the lowest of the 6 quality levels available. The product meets the specifications found on the Specification sheet that is available from the website. The methods have been developed by our company and are not traceable to either ASTM D974 or ASTM3242.