Merck
82762
Supelco
メタノール
analytical standard
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
n20/D 1.329
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この物質は、食品に触れることを意図されたプラスチックに関するEU規制(2011年10月)のポジティブリストに掲載されています。
メタノールは1級アルコールで、商業的にはメタンから生産されます。メタノールは木の熱分解によって得ることができます。メタノールは、有機合成反応に高極性溶媒として使用することができます。
アプリケーション
メタノールは、バイオディーゼル、ワイン、および生体液中の分析物をガスクロマトグラフィー(GC)法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。さらに、さまざまな標準溶液の調製において、また分析的方法を用いて測定を行うために分析物を抽出する際に、溶媒/溶出剤として使用できます。
適切な機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は技術サービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82762-10ML-F:4548173215921
82762-5ML-F:4548173215945
82762-VAR-F:
82762-BULK-F:
82762-1ML-F:4548173215938
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas chromatographic analysis of methyl formate and application in methanol poisoning cases
Fraser AD and MacNeil W
Journal of Analytical Toxicology, 13(2), 73-76 (1989)
Chromatography separation, 1H NMR analysis and bioautography screening of methanol extract of Excoecaria agallocha L. from Bhitarkanika, Orissa, India
Patra JK, et al.
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2(1), S50-S56 (2012)
The calculation of retention and selectivity in reversed-phase liquid chromatography II. Methanol-water eluents
Galushko SV
Chromatographia, 36(1), 39-42 (1993)
Methanol Fuel Cell Systems: Advancing Towards Commercialization (2016)
Determination of di-and tributyltin in sediment and microbial biofilms using acidified methanol extraction, sodium borohydride derivatization and gas chromatography with flame photometric detection
Matthias CL, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 35(2), 61-68 (1989)
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.