Merck
179337
Sigma-Aldrich
メタノール
Methanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for EPA 1613
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39020101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
64.7 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
メタノール, ACS reagent, ≥99.8%
グレード
ACS reagent
品質水準
100
200
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メタノールは、CuO/ZnO/Al2O3触媒存在下、合成ガスから合成される有機溶媒です。[1]その高いH/C率、スス発生の低さ、比較的低い改質温度、そして室温で液体として存在することから、燃料電池技術における水素源として理想的な候補です。[2][3]メタノールは、直接的なメタノール燃料電池(DMFC)において、空気による酸化を受けて電気を生成します。MTO(メタノールからオレフィン)プロセスを介してメタノールから生成されたオレフィン(エチレンまたはプロピレン)は、炭化水素燃料を生産するためのオイルやガスの代わりになります。[4]
メタノールは、形状選択的ゼオライトの存在下、C2-C10炭化水素への熱化学変換を受けることが報告されています。[5]ルテニウム吸着原子によるRu-Pt触媒システム上での酸化が提案されています。[6]
アプリケーション
メタノールは、スポッテッドサンドバス(Paralabrax maculatofasciatus)の幼生から分離されたアルカリ性プロテアーゼアイソフォームの、ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)解析用の溶媒として使用されています。[7]Capsicum annum果皮抽出液由来カロテンおよびキサントフィルの、HPLCによる分離および定量に使用されています。[8]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179337-4X2.5L:
179337-200L-PD:
179337-HU-20L-P2:
179337-200L-LSNBOR:
179337-4L:4548173110332
179337-2L:4548173110325
179337-18L-CS:
179337-4X4L:4548173110356
179337-H:
179337-20L-P2:
179337-1L:4548173110295
179337-200L-PW:
179337-4X2L:4548173110349
179337-20L-DR:
179337-200L-P2:
179337-VB-200LP1SB:
179337-VAR:
179337-25ML:
179337-20L:4548173110318
179337-2.5L:4548173310695
179337-56L-P1-OR:
179337-200L:4548173110301
179337-6X500ML:4548173110387
179337-BULK:
179337-18L:4548173249810
179337DS-270GA:
179337-6X1L:4548173110370
179337-4X4L-PB:
179337-500ML:4548173110363
179337-CH:
179337-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18) (2005)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Methanol steam reforming for hydrogen generation via conventional and membrane reactors: a review.
Iulianelli A, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 355-368 (2014)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー