Merck
12540
Supelco
ベンゼン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6
CAS番号:
分子量:
78.11
Beilstein:
969212
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.77 (vs air)
蒸気圧
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
1043 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.03% water
water
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
n20/D 1.501
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベンゼンは、飲料中の分析物をヘッドスペースガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出を用いて測定する際に、標準物質として使用できます。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12540-50ML-F:4548173104003
12540-BULK-F:
12540-10ML-F:4548173103983
12540-VAR-F:
12540-5ML-F:4548173104027
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Validation and uncertainty estimation of analytical method for determination of benzene in beverages.
Styarini D, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 6(3), 159-172 (2011)
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin
Cliona M McHale et al.
Carcinogenesis, 33(2), 240-252 (2011-12-15)
Benzene causes acute myeloid leukemia and probably other hematological malignancies. As benzene also causes hematotoxicity even in workers exposed to levels below the US permissible occupational exposure limit of 1 part per million, further assessment of the health risks associated
Scott M Arnold et al.
Critical reviews in toxicology, 43(2), 119-153 (2013-01-26)
Abstract A framework of "Common Criteria" (i.e. a series of questions) has been developed to inform the use and evaluation of biomonitoring data in the context of human exposure and risk assessment. The data-rich chemical benzene was selected for use
Paula Mayorga Burrezo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3834-3843 (2015-03-03)
We have used Raman spectroscopy to study the molecular and electronic structures of the radical cations and dications of carbon-bridged oligo(para-phenylenevinylene)s (COPVn, n = 1-6) possessing consecutive fused pentagons and hexagons, up to 19, along with COPV derivatives having electron-donating