Merck
PHR1372
Supelco
メタノール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
メタノール, メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1424109
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質は、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利でコスト効果の高い代替物を提供します。メタノールは、化学、生化学、および分子生物学で広く使用されている極性有機溶媒です。これは、オリゴヌクレオチドやタンパク質などの小分子や生体分子のHPLCおよび質量分析(MS)における一般的な溶媒です。また、メタノールは高性能キャピラリー電気泳動でも使用されます。メタノールの産業用途には、ホルムアルデヒドや有機酸と無機酸のメチルエステルの製造などがあります。メタノールは、ポリマーの溶媒および溶媒補助剤として、またピロキシリンプラスチックの軟化剤として使用されます。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
脚注
この材料の分析証明書を参照するには下のスロットにLRAB7353と入力してください。これは例の証明書であり、貴社が受け取るロットであるとは限りません。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1372-1.5ML-PW:
PHR1372-3X1.5ML:4548174016497
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Hany K M Dweck et al.
Current biology : CB, 25(4), 455-466 (2015-01-27)
Dietary antioxidants play an important role in preventing oxidative stress. Whether animals in search of food or brood sites are able to judge the antioxidant content, and if so actively seek out resources with enriched antioxidant content, remains unclear. We
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Nicolas Vodovar et al.
European heart journal, 35(48), 3434-3441 (2014-08-27)
Increases in plasma B-type natriuretic peptide (BNP) concentrations in those with acutely decompensated heart failure (ADHF) has been mainly attributed to an increase in NPPB gene transcription. Recently, proBNP glycosylation has emerged as a potential regulatory mechanism in the production
Panagiotis Ntziachristos et al.
Nature, 514(7523), 513-517 (2014-08-19)
T-cell acute lymphoblastic leukaemia (T-ALL) is a haematological malignancy with a dismal overall prognosis, including a relapse rate of up to 25%, mainly because of the lack of non-cytotoxic targeted therapy options. Drugs that target the function of key epigenetic
Lakshmi Gopinathan et al.
Cancer research, 74(14), 3870-3879 (2014-05-08)
Cell-cycle inhibition has yet to offer a generally effective approach to cancer treatment, but a full evaluation of different combinations of cell-cycle inhibitors has not been evaluated. Cyclin A2, a core component of the cell cycle, is often aberrantly expressed
Chromatograms
suitable for GC