Merck
650609
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC, poly-coated bottles
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
メタノール, HPLC Plus, ≥99.9%, poly-coated bottles
グレード
HPLC Plus
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl Compounds
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.05% water
蒸発残留物質
≤0.0001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C
HPLCグラジエント
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.005
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries. It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions. MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol. A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.
Methanol is an alcohol. Its thermochemical conversion to C2-C10 hydrocarbons in the presence of shape-selective zeolites has been reported. Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.
アプリケーション
HPLCや分光光度測定に適しています。また、一部のLC-MSにもご使用いただけます。
Methanol (MeOH) may be used in the following studies:
  • Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
  • As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
  • Immunofluorescence studies.
  • To compose eluent for the ion-pair reverse-phase HPLC isolation of nucleotides and their decomposition products.
  • As eluent in the HPLC estimation of malondialdehyde in plasma, which is an indicator of oxidative stress.
調製ノート
0.2 μmフィルターで濾過滅菌済みの製品。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650609-4L:4548173177205
650609-BULK:
650609-6X1L:4548173177229
650609-4X4L:4548173177212
650609-1L:4548173177199
650609-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
メタノール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
RTC000076
メタノール
メタノール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
メタノール
メタノール hypergrade for LC-MS LiChrosolv&#174;
Supelco
1.06035
メタノール
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play