Merck
179957
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.6%, Laboratory Reagent grade
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥7,830
4 L
¥19,600
18 L
¥53,600
4 X 4 L
¥64,400
¥7,830
出荷予定日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥7,830
4 L
¥19,600
18 L
¥53,600
4 X 4 L
¥64,400
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39020101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
bp:
64.7 °C (lit.)
¥7,830
出荷予定日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
メタノール, Laboratory Reagent, ≥99.6%
グレード
Laboratory Reagent
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.6%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.01% alkalinity (as NH3)
≤0.03% acidity (as HCOOH)
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.01%
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メタノールは、CuO/ZnO/Al2O3触媒存在下、合成ガスから合成される有機溶媒です。[1]その高いH/C率、スス発生の低さ、比較的低い改質温度、そして室温で液体として存在することから、燃料電池技術における水素源として理想的な候補です。[2][3]メタノールは、直接的なメタノール燃料電池(DMFC)において、空気による酸化を受けて電気を生成します。MTO(メタノールからオレフィン)プロセスを介してメタノールから生成されたオレフィン(エチレンまたはプロピレン)は、炭化水素燃料を生産するためのオイルやガスの代わりになります。[4]
メタノールは、工業的に重要なアルコールです。[5]形状選択性ゼオライトの存在下でのC2-C10炭化水素への熱化学変換が報告されています。[6]ルテニウム吸着原子によるRu-Pt触媒系での酸化が提案されています。[7]それは、緑膿菌に見られる有毒化合物であるピオシアニンの合成中の精製ステップに関与します。[8]
アプリケーション
研究では、メタノールを使用してアセトニトリルとのバイナリ混合物を構成することができます。300°Cのマイクロ波周波数でのこれらのバイナリ混合物の誘電率と誘電損失の値の実験的評価が報告されています。[5]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80367:
179957-4L:4548173110646
179957-4X5L:
179957-18L:4548173249896
179957-160KG:
179957-5L-D:
179957-10L:
179957-2.5L:
179957-4X4L:
179957-18L-CS:
179957-4X2.5L:
179957-1L:4548173110622
179957-25L:
179957-VAR:
179957-BULK:
179957-20L:4548173110639
179957-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Dielectric behavior of acetonitrile+ methanol binary mixtures at microwave frequency.
Jogdand AP and Kadam PL.
IOSR Journal of Applied Physics, 2278-4861 (2014)
Standardized chemical synthesis of Pseudomonas aeruginosa pyocyanin.
Cheluvappa R.
Gastroenterologia y hepatologia, 22, 1350-1351 (2007)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf