Merck
80490
Sigma-Aldrich
ピメルイミド酸ジメチル 二塩酸塩
≥99.0% (AT)
別名:
DMP, ジメチルピメリンジイミダート 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
259.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
アミド化によるタンパク質修飾のための架橋試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
80490-BULK:
80490-INTR:
80490-25G:
80490-VAR:
80490-5G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Use of a diimidoester cross-linking reagent to examine the subunit structure of rabbit muscle pyruvate kinase.
G E Davies et al.
Canadian journal of biochemistry, 50(4), 416-422 (1972-04-01)
C Schneider et al.
The Journal of biological chemistry, 257(18), 10766-10769 (1982-09-25)
A method is described by which an immunoaffinity matrix was constructed by binding antibody directly or indirectly to protein A-Sepharose 4B followed by cross-linking of the complex with dimethyl pimelimidate. This allows optimal spatial orientation of antibodies and, thus, maximum