由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
crystalline
保管条件
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
テクニック
activity assay: suitable
co-immunoprecipitation (co-IP): suitable
immunoblotting: suitable
色
white to faint yellow
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
適合性
suitable for Western blot
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNQ2(3785) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.2 °F - closed cup
引火点(℃)
72.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E3876-25G:
E3876-1G:
E3876-50G:
E3876-100G:
E3876-5G:
E3876-BULK:
E3876-VAR:
E3876-5G-KC:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.