Merck
S9640
Sigma-Aldrich
四ホウ酸ナトリウム decahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
Borax decahydrate, ホウ酸ナトリウム decahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
381.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
認証
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気圧
0.213 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
四ホウ酸ナトリウム十水和物は、Nef反応、クネーフェナーゲル縮合、置換、付加、隣接ジオールの選択的メチル化、トリメチルシリルアルキノンの脱シリル化などの多くの有機変換の触媒または添加物として用いられる、天然に存在する物質です。
アプリケーション
四ホウ酸ナトリウム十水和物は以下の用途で触媒として使用できます:
  • β-ヒドロキシスルフィドを合成するためのチオールを用いた1,2-エポキシドの位置選択的チオリシス。
  • 対応するβ-付加体を合成するための電子欠損オレフィンを用いたチオールのヘテロ-マイケル付加。
  • 3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オンを合成するための無溶媒ビジネリ反応。
高い誘電性を有するポリピロール-ホウ砂複合材料を調製するための添加剤としても使用できます。
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S9640-500G:4548173951577
S9640-25G:4548173951560
S9640-6X500G:
S9640-VAR-D:
S9640-BULK:
S9640-VAR:
S9640-2.5KG:4548173951553
S9640-4X2.5KG:4548173925820
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ホウ酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0394
ホウ酸
ホウ酸 BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B6768
ホウ酸
Borax溶液 5 g/dL in deionized water
Sigma-Aldrich
HT1002
Borax溶液
Maxime Mivelaz et al.
Methods (San Diego, Calif.), 184, 112-124 (2020-02-01)
In eukaryotic cells, the genome is packaged into chromatin and exists in different states, ranging from open euchromatic regions to highly condensed heterochromatic regions. Chromatin states are highly dynamic and are organized by an interplay of histone post-translational modifications and
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the
C Cencetti et al.
Carbohydrate polymers, 90(3), 1362-1370 (2012-09-04)
Silver-loaded dressings are designed to provide the same antimicrobial activity of topical silver, with the advantages of a sustained silver release and a reduced number of dressing changes. Moreover, such type of dressing must provide a moist environment, avoiding fiber
Federico Corti et al.
Nature communications, 10(1), 1562-1562 (2019-04-07)
The proteoglycan Syndecan-2 (Sdc2) has been implicated in regulation of cytoskeleton organization, integrin signaling and developmental angiogenesis in zebrafish. Here we report that mice with global and inducible endothelial-specific deletion of Sdc2 display marked angiogenic and arteriogenic defects and impaired
Eunice F S Vieira et al.
Biomacromolecules, 9(4), 1195-1199 (2008-03-19)
Oxidized alginate (ADA) and oxidized alginate blended with chitosan (ADA-Chit) were prepared in the presence of borax and CaCl 2, and their interactions with an antifolate drug, pyrimethamine (PYR), have been investigated. Tablets with a mean diameter of 1.2 +/-
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.