表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥9,930 |
1 g | 在庫from市川市大町368 | ¥11,300 |
5 g | 在庫from市川市大町368 | ¥31,000 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥121,000 |
この商品について
化学式:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
259.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
261-320-6
MDL number:
Form:
powder
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
ピメルイミド酸ジメチル二塩酸塩は、架橋、タンパク質相互作用およびタンパク質修飾に使用されるホモ二官能性架橋剤です。通常、本化合物はpH範囲7.0〜10.0の第一級アミンと反応してアミジン結合を形成します。
Application
ピメルイミド酸ジメチル二塩酸塩は、エンテロシトゾーン・ビエヌーシ胞子をヒト便試料から高純度で直接単離する技法の開発に使用されてきていますが、これは、この寄生生物を研究するための新たなアプローチを切り開くものです。
Other Notes
アミジン結合は元の第一級アミンの正電荷を保持することに注意します。 7原子リンカーを組み込んでいます。
Disclaimer
本試薬は、中性のpHですぐに加水分解されます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form powder | form liquid | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ピメルイミド酸ジメチル 二塩酸塩
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves