安全性情報
69631
Supelco
Sucrose standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Sucrose in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥32,500
¥32,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥32,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1000 mg/L Sucrose in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
調製ノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
アナリシスノート
1000 mg/L sucrose in water, prepared with sucrose and water; filtered through a 0.2 mμ membrane filter
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
69631-BULK:
69631-50ML-BULK:
69631-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.