Merck
56169
Supelco
炭酸ナトリウム濃縮物
0.1 M Na2CO3 in water, eluent concentrate for IC
別名:
炭酸ナトリウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
品質水準
フォーム
liquid
濃度
0.1 M Na2CO3 in water
テクニック
ion chromatography: suitable
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イオンクロマトグラフィー用のこの溶離液濃縮物は、電位差滴定によって測定されています。内容および有効期限は証明書に記載されています。
アプリケーション
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-346:飲料水中の過塩素酸塩のトレース。
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-344:大容量カラムの「電子グレード」硝酸中のアニオン。
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-343:MDEAスクラッバー溶液中の熱安定性の塩
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-328:澄んだクロム浴中のクロム酸塩以外の硫酸塩。
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-310:Dose-inグラジエントとMiPuTを適用する標準的なアニオン以外の短鎖有機酸アニオン。
Metrohm ICアプリケーションノートAN-S-305:標準的なアニオンの存在下でDose-inグラジエントを使用した塩素酸塩、チオ硫酸塩、チオシアン酸塩、および過塩素酸塩の測定。
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
調製ノート
炭酸ナトリウムおよび高純度水(18.2 MΩ, 0.2 μm ろ過済み)により調製
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56169-BULK:
56169-1L:
56169-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luis Bonet-Ponce et al.
Science advances, 6(46) (2020-11-13)
Genetic variation around the LRRK2 gene affects risk of both familial and sporadic Parkinson's disease (PD). However, the biological functions of LRRK2 remain incompletely understood. Here, we report that LRRK2 is recruited to lysosomes after exposure of cells to the
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Sandra Nilsson et al.
PloS one, 7(11), e46980-e46980 (2012-11-28)
During the intraerythrocytic development of Plasmodium falciparum, the malaria parasite remodels the host cell cytosol by inducing membranous structures termed Maurer's clefts and inserting parasite proteins into the red blood cell cytoskeleton and plasma membrane. Pf332 is the largest known
I Irwansyah et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(4), 648-654 (2014-12-03)
Antimicrobial hydrogels are prepared based on the co-assembly of commercial Fmoc-phenylalanine and Fmoc-leucine, which act as the hydrogelator and antimicrobial building block, respectively. This co-assembled antimicrobial hydrogel is demonstrated to exhibit selective bactericidal activity for gram-positive bacteria while being biocompatible