Yes, this product is suitable for use in HPLC analysis. However, it is for identity testing and not specific for bee pollen sugar. For content/assay (quantitative) testing, product PHR1002 will be recommended. Please see the link below to review this product option:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1002
F2793
D-(−)-フルクトース
analytical standard, analytical standard for fructose assay kit, for use with enzymatic assay kit FA20
別名:
D-レブロース, 果糖
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
corn
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥99% (HPLC)
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2793-500MG:
F2793-BULK:
F2793-VAR:
F2793-500MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Can we use this fructose standard for bee pollen sugar(fructose) hplc analysis? OR there is another analytical fructose standard for bee pollen sugars.
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Necesitamos meter fructosa en un animalario para incorporarla a la bebida de los animales. ¿Se puede autoclavar fructosa en polvo para esterilizarla?
1 回答-
Yes, this material is suitable for autoclaving. Note that this product is intended for reasearch use only. It is not suitable for human or veterinary use.