スキップする
F0127
D-(−)-フルクトース
≥99% (HPLC)
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
D-レブロース, 果糖
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥3,580
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥6,220
500 g
在庫あり出荷可能
¥13,000
1 kg
在庫あり出荷可能
¥20,100
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥79,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
¥3,580
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
corn
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Glucose (enzymatic)
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
D-フルクトースは非常に重要なケトヘキソースであり、果物ジュース、ムスク、ハチミツ中にグルコースを伴って遊離型で広く存在しています。ラフィノース、スクロース、イヌリンの構成要素です。フルクトースは、イヌリンの加水分解により形成されます。
Application
D-(-)-フルクトースは、次の用途で使用されています:
  • Zygosaccharomyces bailiiを培養するためおよび化学保存料を排除するためのケチャップを調製するための改変サブロー(mSAB)/サブローブロスにおけるサプリメントとして
  • 精子膜の機能的完全性を評価するための低浸透圧フルクトース溶液の調製
  • 高果糖コーンシロップ含有清涼飲料水を模倣するための飲み水への追加
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F351047739F9048
description
≥99% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
description
98.0-102.0% dry basis, meets USP testing specifications
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0% dry basis
biological source
corn
biological source
corn
biological source
-
biological source
natural (organic)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
solubility
790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
form
powder
form
powder
form
solid
form
crystalline
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-フルクトース
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Is this producr RNase free?
    1 回答
    1. This product is not tested for RNase. Currently, an RNase/DNase free product is not available.
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー