Merck
61699
Supelco
水酸化カリウム濃縮溶液
0.1 M KOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
別名:
水酸化カリウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥22,300
¥22,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥22,300
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38100303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
¥22,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
0.1 M KOH in water (0.1N)
テクニック
ion chromatography: suitable
SMILES記法
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イオンクロマトグラフィー用のこの溶離液濃縮物は、電位差滴定によって測定されています。内容および有効期限は証明書に記載されています。
水酸化カリウム(KOH)溶液は、化学合成で広く使用されている強アルカリです。様々な濃度のKOH溶液への酸素の溶解度決定に、Van Slyke装置やHildebrand吸着法が使用されています。[1]
アプリケーション
以下のプロセスに水酸化カリウム溶液が使用される場合があります:
  • ポリ(ポリエチレンテレフタレート)(PET)フレークの解重合。[2]
  • 重炭酸カリウムおよび炭酸カリウムの合成。[3]
  • 無機および有機アニオンの分離と測定を行うノンサプレッサーイオンクロマトグラフィーの溶離液として。[4]
  • トコフェロールおよびトコトリエノールを測定するためのフ果実種子油の鹸化。[5]
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
調製ノート
水酸化カリウムおよび高純度水 (18.2 MΩ、0.2 μm 濾過済み) で調製
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61699-VAR:
61699-BULK:
61699-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Native oils from apple, blackcurrant, raspberry, and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols, and phytosterols: a health implication.
Pieszka M, et al.
Journal of Chemistry, 2015 null
Nonsuppressor ion chromatography of inorganic and organic anions with potassium hydroxide as eluent.
Okada T and Kuwamoto T.
Analytical Chemistry, 55 (7), 1001-1004 (1983)
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2007)
Kinetics of depolymerization of poly (ethylene terephthalate) in a potassium hydroxide solution.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40 (2), 509-514 (2001)
The solubility and diffusion coefficient of oxygen in potassium hydroxide solutions.
Davis RE, et al.
Electrochimica Acta, 12 (3), 287-289 (1967)