Merck
RDD023
Sigma-Aldrich
スクロース
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥10,900
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥10,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
品質
free-flowing
不純物
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
強熱残分
≤0.01%
損失
≤0.03% loss on drying, 105°C
white
有効pH範囲
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD023-BULK:
RDD023-2.5KG:
RDD023-VAR:
RDD023-500G:
RDD023-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Qian Peng et al.
BMC plant biology, 20(1), 191-191 (2020-05-08)
Sugar content is an important determinant of fruit sweetness, but details on the complex molecular mechanism underlying fruit sugar accumulation remain scarce. Here, we report the role of sucrose transporter (SUT) family in regulating fruit sugar accumulation in apple. Gene-tagged
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.