Merck
A6141
Sigma-Aldrich
重炭酸アンモニウム
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
炭酸水素アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4HCO3
CAS番号:
分子量:
79.06
Beilstein:
4329606
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38020216
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
powder or crystals
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
SMILES記法
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChI Key
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重炭酸アンモニウムは、食品産業で一般的に使用される無機塩類です。二酸化炭素ガスとアンモニア水の相互作用によって生成されます。重炭酸アンモニウムを微生物燃料電池(MFC)に添加すると、触媒層の空隙率と細孔分布が変化することによって、機能が向上することが報告されています。最近の研究では、水溶液中の熱分解に関する、気泡塔蒸発装置(BCE)を用いた分析が報告されています。
アプリケーション
以下の研究で重炭酸アンモニウム(AMBIC)が使用されました:
  • ヒト単球由来マクロファージ(MDM)からプロピオニル化によりヒストンタンパク質を誘導体化する。
  • 質量分析計を用いたペプチド質量分析において、ポリアクリルアミドゲルバンド中の銀染色タンパク質を脱染する。
  • 微小管結合タンパク質の分析において、クーマシーブルー染色されたゲルバンド中の、ツメガエル卵抽出液から単離されたタンパク質を消化する。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
A6141-CH:
A6141-500G:
A6141-1KG:
A6141-BULK:
A6141-25G:
A6141-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 131-131 (1997)
Using ammonium bicarbonate as pore former in activated carbon catalyst layer to enhance performance of air cathode microbial fuel cell.
Li D, et al.
Journal of Power Sources, 272, 909-914 (2014)
Yao-Fa Lin et al.
Neural regeneration research, 14(12), 2183-2191 (2019-08-10)
Wallerian degeneration and nerve regeneration after injury are complex processes involving many genes, proteins and cytokines. After different peripheral nerve injuries the regeneration rate can differ. Whether this is caused by differential expression of genes and proteins during Wallerian degeneration
Pawel Olszowy et al.
Proteome science, 13, 24-24 (2015-09-29)
Histones and their post-translational modifications impact cellular function by acting as key regulators in the maintenance and remodeling of chromatin, thus affecting transcription regulation either positively (activation) or negatively (repression). In this study we describe a comprehensive, bottom-up proteomics approach
Vincent Gache et al.
Methods in molecular medicine, 137, 29-43 (2007-12-19)
Microtubule-binding proteins are conveniently divided into two large groups: MAPs (microtubule-associated proteins), which can stabilize, anchor, and/or nucleate microtubules, and motors, which use the energy of ATP hydrolysis for a variety of functions, including microtubule network organization and cargo transportation