蒸気密度
6.2 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
形状
powder
包装
pkg of 100 g
pkg of 25 g
pkg of 500 g
強熱残分
≤0.2% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
mp
222-227 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
57570-100G:
57570-25G:
57570-500G:
57570-6X100G:
57570-BULK:
57570-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.