Merck
M5308
Sigma-Aldrich
L-メチオニン
L-Methionine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
別名:
(S)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, L-2-アミノ-4-(メチルチオ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥3,864
25 G
¥8,300
100 G
¥22,480
1 KG
¥67,680
¥3,864
単価¥4,830割引20%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥3,864
25 G
¥8,300
100 G
¥22,480
1 KG
¥67,680
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722294
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥3,864
単価¥4,830割引20%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
製品名
L-メチオニン, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
99.0-101.0%
フォーム
powder
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
アプリケーション
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-メチオニンは、さまざまながん細胞の培養および細胞周期に対するその作用の研究のために培地成分として使用されてきました。[1] また、マスの白筋からのサテライト細胞を培養するためのDMEM培地成分としても使用されてきました。[2]
生物化学的/生理学的作用
メチオニンは、メチル基転移と硫黄転移の前駆体として機能する必須アミノ酸です。タンパク質では、L-メチオニンが生物活性を持つ形です。[3] メチオニンのアデノシル化によりS-アデノシル-L-メチオニン(SAM)が生成します。このSAMは、さまざまな基質のメチル基供与体として機能します。L-メチオニンの代謝物であるグルタチオンは、免疫応答を制御することが知られており、抗ウイルス作用を持ちます。[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5308-100G:
M5308-25G:
M5308-BULK:
M5308-VAR:
2513144:
2540102:
M5308-25KG:
M5308-10MG:
M5308-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L-methionine as immune supportive supplement: a clinical evaluation.
Van Brummelen
Amino Acids, 33(1) (2007)
miR-210 expression is associated with methionine-induced
differentiation of trout satellite cells
Mary Latimer
The Journal of Experimental Biology (2017)
Suppression by L-Methionine of Cell Cycle Progression in LNCaP and MCF-7 Cells but not Benign Cells
Maximo A
Anticancer Research (2010)
Bio-Methionine Production from Glucose - Cost Analysis - Methionine E31A (2016)
Chien-Kuang Cornelia Ding et al.
Nature metabolism, 2(3), 270-277 (2020-05-29)
Critical to the bacterial stringent response is the rapid relocation of resources from proliferation toward stress survival through the respective accumulation and degradation of (p)ppGpp by RelA and SpoT homologues. While mammalian genomes encode MESH1, a homologue of the bacterial
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー