Merck
37915
Supelco
Guazatine acetate salt
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,900
¥16,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,900
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
1995978
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥16,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C18H41N7/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25)
InChI Key
RONFGUROBZGJKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Guazatine acetate salt has been used as an analytical reference standard in the detection and separation of guazatine residues in commercial citrus fruits using high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with mass spectrometry (MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
37915-100MG-R:4548173912349
37915-VAR-R:
37915-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LC/MS/MS detection of fungicide guazatine residues for quality assessment of commercial citrus fruit
Scordino M, et al.
European Food Research and Technology, 227, 1339-1347 (2008)