安全性情報
CRM47792
Supelco
リノレン酸メチルエステル異性体混合物
certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥19,300
¥19,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥19,300
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥19,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
アッセイ
100%
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
10 mg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
ester
輸送温度
wet ice
保管温度
-10 to -25°C
関連するカテゴリー
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
脂肪酸メチルエステル(FAME)標準物質溶液ミックスのメルクの完全なポートフォリオを確認してください。
アプリケーション
CRMは以下の用途に使用されています:
  • ガスクロマトグラフィーと水素炎イオン化検出器の組み合わせによる、69種類の異なるコールドプレス植物油サンプルの脂肪酸プロファイルの検討
  • 生乳サンプル20個と市販乳サンプル中30個のC18脂肪酸を同時に測定するGC-MS法の開発と検証
  • 乳牛の第一胃内のα-リノレン酸の水素化を評価するための、乳サンプル中のC18脂肪酸のGC-MS分析における脂肪酸メチルエステルピークの同定
  • AOAC公式メソッド2012.13に記載されているプロトコールに従った、ガスクロマトグラフィー-水素炎イオン化検出器による320個のヤギ、ウシ、およびヒツジのチーズサンプルの脂肪酸分析
  • 公認分析化学者協会(AOAC)公式メソッド996.06に基づいて脂肪酸組成を決定するための、典型的なインドの既製スナックのGC-FID分析
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47792:4548173340265
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf