スキップする
A7430
アザジラクチン
~95%
別名:
azadirachtin A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.5 mg
在庫from市川市大町368
¥19,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C35H44O16
CAS番号:
分子量:
720.71
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
solid
¥19,900
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
~95%
Quality Segment
form
solid
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C1([H])C2OC3([H])OC=CC3(O)C1C4(C)OC24[C@@]5(C)[C@@H](O)[C@@H]6OC[C@]7([C@H](C[C@H](OC(=O)C(C)=CC)[C@]8(COC(O)([C@H]58)C(=O)OC)[C@@]67[H])OC(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/t17?,18-,19?,20?,21+,22+,23?,25?,28?,29?,30?,31?,32-,33?,34-,35?/m0/s1
InChI key
FTNJWQUOZFUQQJ-CFYAVYSVSA-N
Application
アザジラクチンは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)およびAzadirachta indica(A. Juss)の懸濁培養の定量のためのスタンダードとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
、針葉樹の種子中に見られるトリテルペノイドであるアザジラクチンは、多くの種類の昆虫で摂食を抑制し、ほとんどの昆虫やその他の節足動物の成長を妨害しますが、哺乳類に対する毒性は極めて低くなっています。天然殺虫剤として有望です。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0537SMB00071375670
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
~95%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アザジラクチン
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. Recently we have purchased Azadirachtin and I want to know the solvent to dissolve for the same. I have seen this compound is dissolved in DMSO. If so, what is the percentage of the solvent and quantity of solvent to be added with 0.5 mg. Thanks
    1 回答
    1. This product is soluble in chloroform at a concentration of 10 mg/ml, yielding a clear, colorless solution. Solubility has not been determined in DMSO.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. こちらの製品のグレードは標準試薬ではなく、標準物質でしょうか。
    1 回答
    1. Azadirachtin - This product is not specifically tested for use as an analytical standard. However, it has been used as such in published articles. Please see the link below to review an example:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511305002345
      Product PHL89574, an Azadirachtin primary reference standard, may be of interest. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/supelco/phl89574